Få mere at vide
(2RS)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy] propan-1,2-diol, Mikromol™
Artikelnummer. 30052464
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052464 25 mg
30049405 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052464 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0027.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2RS)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propan-1,2-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol
CAS 62572-90-1
Analyt- eller komponentnavne 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H18 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Metoprolol Succinate Imp. D (EP), Metoprolol Tartrate Imp. D (EP), Metoprolol Imp. D (EP), (2RS)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol, Metoprolol Succinate Impurity D, Metoprolol Tartrate Impurity D, Metoprolol Impurity D, Metoprolol Impurity D
InChI formel InChI=1S/C12H18O4/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,13-14H,6-9H2,1H3
SMIL COCCc1ccc(OCC(O)CO)cc1
IUPAC navn 3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 226.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 226,1205 g/mol