Få mere at vide
(2RS)-3-[4-((2-Isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy]-1,2-propanediol, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-3-[4-((2-Isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy]-1,2-propanediol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-3-[4-((2-Isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy]-1,2-propanediol |
| CAS | 1797024-50-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-3-[4-((2-Isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy]-1,2-propanediol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H24 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-3-[4-((2-Isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy]-1,2-propanediol, Bisoprolol Fumarate Imp. J (Pharmeuropa), Bisoprolol Fumarate Impurity J, Bisoprolol Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O5/c1-12(2)19-8-7-18-10-13-3-5-15(6-4-13)20-11-14(17)9-16/h3-6,12,14,16-17H,7-11H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CO)cc1 |
| IUPAC navn | 3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propane-1,2-diol |
| Vis mere |