Få mere at vide
(2RS)-3-[4-((2-Isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy]-1,2-propanediol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051076
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051076 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051076 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0460.24
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-3-[4-((2-Isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy]-1,2-propanediol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-3-[4-((2-Isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy]-1,2-propanediol
CAS 1797024-50-0
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-3-[4-((2-Isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy]-1,2-propanediol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H24 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2RS)-3-[4-((2-Isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy]-1,2-propanediol, Bisoprolol Fumarate Imp. J (Pharmeuropa), Bisoprolol Fumarate Impurity J, Bisoprolol Impurity J
InChI formel InChI=1S/C15H24O5/c1-12(2)19-8-7-18-10-13-3-5-15(6-4-13)20-11-14(17)9-16/h3-6,12,14,16-17H,7-11H2,1-2H3
SMIL CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CO)cc1
IUPAC navn 3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 284.3481
Mængde 100 mg
Formel vægt 284.1624 g/mol