Få mere at vide
(2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine N-oxide (Trimipramine N-Oxide), Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine N-oxide (Trimipramine N-Oxide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine N-oxide (Trimipramine N-Oxide) |
| CAS | 14171-70-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine N-oxide (Trimipramine N-Oxide) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H26 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Trimipramine Maleate Imp. A (EP), Trimipramine Imp. A (EP), (2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine N-oxide, Trimipramine N-Oxide, Trimipramine Maleate Impurity A, Trimipramine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N2O/c1-16(15-22(2,3)23)14-21-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,16H,12-15H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(CN1c2ccccc2CCc3ccccc13)C[N+](C)(C)[O-] |
| IUPAC navn | 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine oxide |
| Vis mere |