Få mere at vide
(2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine N-oxide (Trimipramine N-Oxide), Mikromol™
Artikelnummer. 30049512
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049512 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049512 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0240.04
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine N-oxide (Trimipramine N-Oxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine N-oxide (Trimipramine N-Oxide)
CAS 14171-70-1
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine N-oxide (Trimipramine N-Oxide)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H26 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Trimipramine Maleate Imp. A (EP), Trimipramine Imp. A (EP), (2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine N-oxide, Trimipramine N-Oxide, Trimipramine Maleate Impurity A, Trimipramine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C20H26N2O/c1-16(15-22(2,3)23)14-21-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,16H,12-15H2,1-3H3
SMIL CC(CN1c2ccccc2CCc3ccccc13)C[N+](C)(C)[O-]
IUPAC navn 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine oxide
Molekylvægt (g/mol) 310.43
Mængde 100 mg
Formel vægt 310.2045 g/mol