Få mere at vide
(2RS)-2-Phenylbutansyre, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-Phenylbutansyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid |
| CAS | 90-27-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H12 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid, Primidone Imp. E (EP), Primidone Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CCC(C(=O)O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-phenylbutansyre |
| Vis mere |