Få mere at vide
(2RS)-2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050397
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050397 25 mg
17971886 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050397 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1031.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2RS)-2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale a-Phenyl-2-pyridineacetamide
CAS 7251-52-7
Analyt- eller komponentnavne a-Phenyl-2-pyridineacetamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H12 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methylphenidate Hydrochloride Imp. F (EP), Methylphenidate Imp. F (EP), 2-Pyridineacetamide, alpha-phenyl-, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetamide, NSC 62572, SC 16571, alpha-(2-Pyridyl)benzeneacetamide, (2RS)-2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamide, Methylphenidate Hydrochloride Impurity F, Methylphenidate Impurity F
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-9,12H,(H2,14,16)
SMIL NC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC navn 2-phenyl-2-pyridin-2-ylacetamid
Molekylvægt (g/mol) 212.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 212,095 g/mol