missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2RS)-2-Phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetamide, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-Phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-Phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetamide |
| CAS | 50288-62-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-Phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Piperidineacetamide, alpha-phenyl-, (alphaR,2R)-rel-, 2-Piperidineacetamide, alpha-phenyl-, (R*,R*)-, (2RS)-2-phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]ethanamide, (2RS)-2-phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetamide, Methylphenidate Hydrochloride Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-3,6-7,11-12,15H,4-5,8-9H2,(H2,14,16)/t11-,12-/m1/s1 |
| SMIL | NC(=O)[C@@H]([C@H]1CCCCN1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2R)-2-phenyl-2-[(2R)-piperidin-2-yl]acetamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?