Få mere at vide
(2RS)-2-Methylbutyl [1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl]carbamate, Mikromol™
Artikelnummer. 17989609
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17989609 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17989609 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0992.080025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-Methylbutyl [1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl]carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(2-methylbutoxy)carbonyl]cytidine
CAS 910129-15-6
Analyt- eller komponentnavne 5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(2-methylbutoxy)carbonyl]cytidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H22 F N3 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(2-methylbutoxy)carbonyl]cytidine, 2-Methylbutyl N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-methyl-tetrahydrofuran-2-yl]-5-fluoro-2-oxo-pyrimidin-4-yl]carbamate, Capecitabine Imp. D (EP), (2RS)-2-Methylbutyl [1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl]carbamate, Capecitabine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C15H22FN3O6/c1-4-7(2)6-24-15(23)18-12-9(16)5-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(3)25-13/h5,7-8,10-11,13,20-21H,4,6H2,1-3H3,(H,17,18,22,23)/t7?,8-,10-,11-,13-/m1/s1
SMIL CCC(C)COC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2O
IUPAC navn 2-methylbutyl N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluoro-2-oxopyrimidin-4-yl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 359.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 359.1493 g/mol