Få mere at vide
(2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid |
| CAS | 26473-47-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C4 H8 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid, Captopril Imp. C (EP), Propionic acid, 3-mercapto-2-methyl- (8CI), 3-Mercapto-2-methylpropanoic acid, 3-Mercapto-2-methylpropionic acid, 3-Mercaptoisobutyric acid, Isobutyric acid, beta-mercapto- (4CI), Captopril Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2S/c1-3(2-7)4(5)6/h3,7H,2H2,1H3,(H,5,6) |
| SMIL | CC(CS)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-methyl-3-sulfanylpropanoic acid |
| Vis mere |