Få mere at vide
(2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051708
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051708 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051708 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0067.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid
CAS 26473-47-2
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C4 H8 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid, Captopril Imp. C (EP), Propionic acid, 3-mercapto-2-methyl- (8CI), 3-Mercapto-2-methylpropanoic acid, 3-Mercapto-2-methylpropionic acid, 3-Mercaptoisobutyric acid, Isobutyric acid, beta-mercapto- (4CI), Captopril Impurity C
InChI formel InChI=1S/C4H8O2S/c1-3(2-7)4(5)6/h3,7H,2H2,1H3,(H,5,6)
SMIL CC(CS)C(=O)O
IUPAC navn 2-methyl-3-sulfanylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 120.17
Mængde 100 mg
Formel vægt 120.0245 g/mol