Få mere at vide
(2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamat, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate |
| CAS | 25462-17-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H23 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate, Carisoprodol Imp. A (EP), Carisoprodol Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C11H23NO3/c1-5-6-11(4,7-13)8-15-10(14)12-9(2)3/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14) |
| SMIL | CCCC(C)(CO)COC(=O)NC(C)C |
| IUPAC navn | [2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl] N-propan-2-ylcarbamat |
| Vis mere |