Få mere at vide
(2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050128
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30050128 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050128 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0782.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate
CAS 25462-17-3
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H23 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate, Carisoprodol Imp. A (EP), Carisoprodol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C11H23NO3/c1-5-6-11(4,7-13)8-15-10(14)12-9(2)3/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
SMIL CCCC(C)(CO)COC(=O)NC(C)C
IUPAC navn [2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl] N-propan-2-ylcarbamat
Molekylvægt (g/mol) 217.31
Mængde 50 mg
Formel vægt 217.1678 g/mol