missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2RS)-2-Ethylpentanoic Acid, Mikromol™

Artikelnummer. 18053330
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18053330 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18053330 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0751.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(2RS)-2-Ethylpentanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-Ethylpentanoic Acid
CAS 20225-24-5
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-2-Ethylpentanoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H14 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2RS)-2-Ethylpentanoic Acid, Valproic Acid Imp. B (EP), Valproic Acid Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H14O2/c1-3-5-6(4-2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
SMIL CCCC(CC)C(=O)O
IUPAC navn 2-ethylpentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 130.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 130.0994 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.