Få mere at vide
(2RS)-2-Ethyl-2-methylbutanedioinsyre, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-Ethyl-2-methylbutanedioinsyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid |
| CAS | 631-31-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H12 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ethosuximide Imp. A (EP), Ethosuximide Related Compound A, Ethosuximide Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4/c1-3-7(2,6(10)11)4-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMIL | CCC(C)(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-ethyl-2-methylbutanedioinsyre |
| Vis mere |