Få mere at vide
(2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride |
| CAS | 60577-23-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H19 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Trimebutine Imp. A (EP), (2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride, Trimebutine Imp. A (EP) as Hydrochloride, Trimebutine Maleate Impurity A as Hydrochloride, Trimebutine Impurity A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO.ClH/c1-4-12(10-14,13(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,14H,4,10H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CCC(CO)(N(C)C)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-(dimethylamino)-2-phenylbutan-1-ol;hydrochloride |
| Vis mere |