Få mere at vide
(2RS)-2-Cyclopentyl-2-phenylacetic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-Cyclopentyl-2-phenylacetic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-Cyclopentyl-2-phenylacetic Acid |
| CAS | 3900-93-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-Cyclopentyl-2-phenylacetic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H16 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-Cyclopentyl-2-phenylacetic Acid, Glycopyrronium Bromide Imp. K (EP), Glycopyrronium Bromide Impurity K, Glycopyrronium Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O2/c14-13(15)12(11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2,(H,14,15) |
| SMIL | OC(=O)C(C1CCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-cyclopentyl-2-phenylacetic acid |
| Vis mere |