missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2RS)-2-(Cyclohex-1-enyl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-(Cyclohex-1-enyl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(Cyclohex-1-enyl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| CAS | 93413-79-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-(Cyclohex-1-enyl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H25 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Venlafaxine Hydrochloride Imp. F (EP), Venlafaxine Imp. F (EP), (2RS)-2-(Cyclohex-1-enyl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity F as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO.ClH/c1-18(2)13-17(14-7-5-4-6-8-14)15-9-11-16(19-3)12-10-15;/h7,9-12,17H,4-6,8,13H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2=CCCCC2 |
| IUPAC navn | 2-(cyclohexen-1-yl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?