Få mere at vide
(2RS)-2-Cyano-2-phenylbutanamide, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-Cyano-2-phenylbutanamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-Cyano-2-phenylbutanamide |
| CAS | 80544-75-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-Cyano-2-phenylbutanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H12 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-Cyano-2-phenylbutanamide, Primidone Imp. D (EP), Primidone Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O/c1-2-11(8-12,10(13)14)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14) |
| SMIL | CCC(C#N)(C(=O)N)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-cyano-2-phenylbutanamide |
| Vis mere |