Få mere at vide
(2RS)-2-Cyano-2-phenylbutanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050267
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30050267 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30050267 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1030.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-Cyano-2-phenylbutanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-Cyano-2-phenylbutanamide
CAS 80544-75-8
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-2-Cyano-2-phenylbutanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H12 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2RS)-2-Cyano-2-phenylbutanamide, Primidone Imp. D (EP), Primidone Impurity D
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O/c1-2-11(8-12,10(13)14)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14)
SMIL CCC(C#N)(C(=O)N)c1ccccc1
IUPAC navn 2-cyano-2-phenylbutanamide
Molekylvægt (g/mol) 188.23
Mængde 50 mg
Formel vægt 188.095 g/mol