Få mere at vide
(2RS)-2-Chloro-2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, Mikromol™
Artikelnummer. 30051656
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051656 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051656 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0500.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-Chloro-2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-Chloro-2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane
CAS 32778-08-8
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-2-Chloro-2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C3 H Cl2 F5 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Isoflurane Imp. C (EP), Isoflurane USP Related Compound A, Isoflurane USP RC A, (2RS)-2-Chloro-2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, Isoflurane Related Compound A, Isoflurane Impurity C
InChI formel InChI=1S/C3HCl2F5O/c4-1(2(6,7)8)11-3(5,9)10/h1H
SMIL FC(F)(F)C(Cl)OC(F)(F)Cl
IUPAC navn 2-chloro-2-[chloro(difluoro)methoxy]-1,1,1-trifluoroethane
Molekylvægt (g/mol) 218.94
Mængde 100 mg
Formel vægt 217.9325 g/mol