Få mere at vide
(2RS)-2-(Biphenyl-4-yl)propanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-(Biphenyl-4-yl)propanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(biphenyl-4-yl)propanoic acid |
| CAS | 6341-72-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-(biphenyl-4-yl)propanoic acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H14 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Flurbiprofen Imp. A (EP), Flurbiprofen USP Related Compound A, Flurbiprofen USP RC A, (2RS)-2-(Biphenyl-4-yl)propanoic Acid, Flurbiprofen Related Compound A (USP), 2-(Biphenyl-4-yl)propionic acid, Biprofen, 2-(4-Biphenylyl)propionic Acid, Flurbiprofen Related Compound A, Flurbiprofen Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c1-11(15(16)17)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3,(H,16,17) |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-(4-phenylphenyl)propanoic acid |
| Vis mere |