Få mere at vide
(2RS)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic Acid (3-Methoxy-DL-tyrosine; (DL)-3-O-Methyldopa), Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic Acid (3-Methoxy-DL-tyrosine; (DL)-3-O-Methyldopa)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-DL-tyrosine |
| CAS | 7636-26-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Methoxy-DL-tyrosine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H13 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Levodopa Imp. C (EP), Levodopa USP Related Compound B, Levodopa USP RC B, (DL)-3-O-Methyldopa, (2RS)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic Acid, 3-Methoxy-DL-tyrosine, Levodopa Related Compound B, 3-methoxytyrosine, Levodopa Related Compound B, Levodopa Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | COc1cc(CC(N)C(=O)O)ccc1O |
| IUPAC navn | 2-amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid |
| Vis mere |