Få mere at vide
(2RS)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic Acid (3-Methoxy-DL-tyrosine; (DL)-3-O-Methyldopa), Mikromol™
Artikelnummer. 17914216
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17914216 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17914216 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0262.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic Acid (3-Methoxy-DL-tyrosine; (DL)-3-O-Methyldopa)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-DL-tyrosine
CAS 7636-26-2
Analyt- eller komponentnavne 3-Methoxy-DL-tyrosine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H13 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Levodopa Imp. C (EP), Levodopa USP Related Compound B, Levodopa USP RC B, (DL)-3-O-Methyldopa, (2RS)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic Acid, 3-Methoxy-DL-tyrosine, Levodopa Related Compound B, 3-methoxytyrosine, Levodopa Related Compound B, Levodopa Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14)
SMIL COc1cc(CC(N)C(=O)O)ccc1O
IUPAC navn 2-amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 211.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 211.0845 g/mol