Få mere at vide
(2RS)-2-(Acetylamino)-4-(methylsulfanyl)butansyre (N-Acetyl-DL-methionin), Mikromol™
Artikelnummer. 30463448
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30463448 4 x 25 mg
30051683 25 mg
30051629 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30463448 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0358.0700254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2RS)-2-(Acetylamino)-4-(methylsulfanyl)butansyre (N-Acetyl-DL-methionin), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-DL-methionine
CAS 1115-47-5
Analyt- eller komponentnavne N-Acetyl-DL-methionine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H13 N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-Acetylmethionine, DL-Methionine, N-acetyl- (6CI), Methionine, N-acetyl-, DL- (8CI), Acetyl-DL-methionine, DL-N-acetylmethionine, N-Acetyl-DL-methionine, NSC 7633, Methionine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Løsningstype Fedt
SMIL CSCCC(NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC navn 2-acetamido-4-methylsulfanylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 191.25
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 191,0616 g/mol