Få mere at vide
(2RS)-2,6-diclor-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamid, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2,6-dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide |
| CAS | 1037184-07-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C14 H19 Cl2 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Bupivacaine Hydrochloride Imp. D (EP), Bupivacaine Imp. D (EP), (2RS)-2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide, Bupivacaine Hydrochloride Impurity D, Bupivacaine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19Cl2NO/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)17-14(18)12(16)8-3-4-9-15/h5-7,12H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMIL | Cc1cccc(C)c1NC(=O)C(Cl)CCCCCl |
| IUPAC navn | 2,6-dicloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamid |
| Vis mere |
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?