Få mere at vide
(2RS)-2,6-diclor-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049980
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049980 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049980 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0613.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2RS)-2,6-dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide
CAS 1037184-07-8
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H19 Cl2 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Bupivacaine Hydrochloride Imp. D (EP), Bupivacaine Imp. D (EP), (2RS)-2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide, Bupivacaine Hydrochloride Impurity D, Bupivacaine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C14H19Cl2NO/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)17-14(18)12(16)8-3-4-9-15/h5-7,12H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,17,18)
SMIL Cc1cccc(C)c1NC(=O)C(Cl)CCCCCl
IUPAC navn 2,6-dicloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamid
Molekylvægt (g/mol) 288.21
Mængde 50 mg
Formel vægt 287,0844 g/mol