Få mere at vide
(2RS)-2-(4-Methylphenyl)propanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-(4-Methylphenyl)propanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(4-Methylphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 938-94-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-(4-Methylphenyl)propanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H12 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-(4-Methylphenyl)propanoic Acid, Ibuprofen Imp. D (EP), Ibuprofen Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-methylphenyl)propanoic acid |
| Vis mere |