Få mere at vide
(2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 43153-07-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C10 H10 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic Acid, Ibuprofen Imp. K (EP), Ibuprofen Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-7H,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-formylphenyl)propanoic acid |
| Vis mere |