Få mere at vide
(2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 3585-52-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H14 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propanoic Acid, Ibuprofen Imp. N (EP), Ibuprofen Impurity N |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)8(2)11(12)13/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | CCc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(4-ethylphenyl)propanoic acid |
| Vis mere |