Få mere at vide
(2RS)-2-(4-Chloro-phenyl)-4-(dimethylamino)-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile Maleate, Mikromol™
Artikelnummer. 18071130
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18071130 25 mg
18060840 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18071130 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0090.050025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-(4-Chloro-phenyl)-4-(dimethylamino)-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile Maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-(4-Chloro-phenyl)-4-(dimethylamino)-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile Maleate
CAS 2995356-12-0
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-2-(4-Chloro-phenyl)-4-(dimethylamino)-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile Maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H18 Cl N3 . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Chlorphenamine Imp. D (EP), (2RS)-2-(4-Chloro-phenyl)-4-(dimethylamino)-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. D (EP) as Maleate
InChI formel InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
SMIL CN(C)CCC(C#N)(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;2-(4-chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-pyridin-2-ylbutanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 415.87
Mængde 25 mg
Formel vægt 415.1299 g/mol