Få mere at vide
(2RS)-2-(4-Chloro-phenyl)-4-(dimethylamino)-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile Maleate, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-(4-Chloro-phenyl)-4-(dimethylamino)-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile Maleate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(4-Chloro-phenyl)-4-(dimethylamino)-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile Maleate |
| CAS | 2995356-12-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-(4-Chloro-phenyl)-4-(dimethylamino)-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile Maleate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H18 Cl N3 . C4 H4 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Chlorphenamine Imp. D (EP), (2RS)-2-(4-Chloro-phenyl)-4-(dimethylamino)-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. D (EP) as Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H |
| SMIL | CN(C)CCC(C#N)(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-but-2-enedioic acid;2-(4-chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-pyridin-2-ylbutanenitrile |
| Vis mere |