Få mere at vide
(2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 3585-49-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic Acid, Ibuprofen Imp. B (EP), Ibuprofen Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c1-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)10(2)13(14)15/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15) |
| SMIL | CCCCc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(4-butylphenyl)propanoic acid |
| Vis mere |