Få mere at vide
(2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanamide, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanamide |
| CAS | 59512-17-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H19 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanamide, Ibuprofen Imp. C (EP), Ibuprofen Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H2,14,15) |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)N |
| IUPAC navn | 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanamide |
| Vis mere |