Få mere at vide
(2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propan-1-al, Mikromol™
Artikelnummer. 17903016
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17903016 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17903016 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.490100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propan-1-al
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Isobutylphenyl)propanal
CAS 51407-46-6
Analyt- eller komponentnavne 2-(4-Isobutylphenyl)propanal
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C13 H18 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propan-1-al, 2-(4-isobutylphenyl)propanal, Benzeneacetaldehyde, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-
InChI formel InChI=1S/C13H18O/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,9-11H,8H2,1-3H3
SMIL CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C=O
IUPAC navn 2-(4-isobutylphenyl)propanal
Molekylvægt (g/mol) 190.28
Mængde 100 mg
Formel vægt 190.1358 g/mol