Få mere at vide
(2RS)-2-[4-(2-Methyl-propanoyl)phenyl]propanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-[4-(2-Methyl-propanoyl)phenyl]propanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-[4-(2-Methyl-propanoyl)phenyl]propanoic Acid |
| CAS | 65813-55-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-[4-(2-Methyl-propanoyl)phenyl]propanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H16 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-[4-(2-Methyl-propanoyl)phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. J (EP), Ibuprofen USP Related Compound J, Ibuprofen USP RC J, Ibuprofen Related Compound J, Ibuprofen Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9H,1-3H3,(H,15,16) |
| SMIL | CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[4-(2-methylpropanoyl)phenyl]propanoic acid |
| Vis mere |