Få mere at vide
(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carboxylsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30462397
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462397 4 x 25 mg
30051477 25 mg
30051571 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30462397 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0386.0400254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carboxylsyre, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid
CAS 3663-80-7
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H8 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Doxazosin Mesilate Imp. A (EP), Doxazosin USP Related Compound D, Doxazosin USP RC D, (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid, Doxazosin Related Compound D, Doxazosin Mesilate Impurity A, Doxazosin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)
Løsningstype Fedt
SMIL OC(=O)C1COc2ccccc2O1
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 180,0423 g/mol