Få mere at vide
(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carboxylsyre, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-carboxylsyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 3663-80-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H8 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Doxazosin Mesilate Imp. A (EP), Doxazosin USP Related Compound D, Doxazosin USP RC D, (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid, Doxazosin Related Compound D, Doxazosin Mesilate Impurity A, Doxazosin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)C1COc2ccccc2O1 |
| IUPAC navn | 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-carboxylsyre |
| Vis mere |