Få mere at vide
(2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanenitrile, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanenitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanenitrile |
| CAS | 42872-30-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanenitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H13 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ketoprofen Imp. F (EP), Ketoprofen USP Related Compound F, Ketoprofen USP RC F, (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanenitrile, Ketoprofen Related Compound F, Ketoprofen Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO/c1-12(11-17)14-8-5-9-15(10-14)16(18)13-6-3-2-4-7-13/h2-10,12H,1H3 |
| SMIL | CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-(3-benzoylphenyl)propanenitrile |
| Vis mere |