Få mere at vide
(2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentannitril Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17913276
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17913276 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17913276 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0022.100025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentannitril Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride
CAS 67775-97-7
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H26 N2 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Verapamil Hydrochloride Imp. F (EP), Verapamil Imp. F (EP), Verapamil USP Related Compound A, Verapamil USP RC A, (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Verapamil Related Compound A as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Verapamil Impurity F as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H26N2O2.ClH/c1-13(2)17(12-18,9-6-10-19-3)14-7-8-15(20-4)16(11-14)21-5;/h7-8,11,13,19H,6,9-10H2,1-5H3;1H
SMIL Cl.N#CC(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)(CCCNC)C(C)C
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-propan-2-ylpentannitril; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 326.86
Mængde 25 mg
Formel vægt 326,1761 g/mol