Få mere at vide
(2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino]-2-ethylpentanenitrile Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18022900
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18022900 100 mg
18061800 25 mg
30460294 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18022900 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0022.11
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino]-2-ethylpentanenitrile Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[(2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl)(methyl)amino]-2-ethylpentanenitrile Hydrochloride
CAS 190850-49-8
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[(2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl)(methyl)amino]-2-ethylpentanenitrile Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H36 N2 O4 . HCl
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Verapamil Hydrochloride Imp. H (EP), Verapamil Imp. H (EP), (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl](methyl)amino]-2-ethylpentanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. H (EP) as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity H as Hydrochloride, Verapamil Impurity H as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-7-26(19-27,21-10-12-23(30-4)25(18-21)32-6)14-8-15-28(2)16-13-20-9-11-22(29-3)24(17-20)31-5;/h9-12,17-18H,7-8,13-16H2,1-6H3;1H
SMIL Cl.CCC(CCCN(C)CCc1ccc(OC)c(OC)c1)(C#N)c2ccc(OC)c(OC)c2
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-methylamino]-2-ethylpentanenitrile;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 477.04
Mængde 100 mg
Formel vægt 476.2442 g/mol