Få mere at vide
(2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[2-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]- 2-propylpentane-nitrile Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30040466
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30040466 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040466 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0022.160025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[2-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]- 2-propylpentane-nitrile Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[2-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]- 2-propylpentane-nitrile Hydrochloride
CAS 2732309-77-0
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[2-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]- 2-propylpentane-nitrile Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H38 N2 O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Verapamil Hydrochloride Imp. O (EP), Verapamil Imp. O (EP), (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[2-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]- 2-propylpentane-nitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. O (EP) as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity O as Hydrochloride, Verapamil Impurity O as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)
SMIL Cl.CCCC(CCCN(C)CCc1ccc(OC)c(OC)c1)(C#N)c2ccc(OC)c(OC)c2
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-methylamino]-2-propylpentanenitrile;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 491.06
Mængde 25 mg
Formel vægt 490.2598 g/mol