Få mere at vide
(2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile |
| CAS | 20850-49-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile, Verapamil Hydrochloride Imp. K (EP), Verapamil Imp. K (EP), Verapamil Hydrochloride Impurity K, Verapamil Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO2/c1-9(2)11(8-14)10-5-6-12(15-3)13(7-10)16-4/h5-7,9,11H,1-4H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1OC)C(C#N)C(C)C |
| IUPAC navn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile |
| Vis mere |