Få mere at vide
(2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 30051838
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051838 100 mg
30050028 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051838 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0022.03
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
CAS 20850-49-1
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H17 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile, Verapamil Hydrochloride Imp. K (EP), Verapamil Imp. K (EP), Verapamil Hydrochloride Impurity K, Verapamil Impurity K
InChI formel InChI=1S/C13H17NO2/c1-9(2)11(8-14)10-5-6-12(15-3)13(7-10)16-4/h5-7,9,11H,1-4H3
SMIL COc1ccc(cc1OC)C(C#N)C(C)C
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 219.28
Mængde 100 mg
Formel vægt 219.1259 g/mol