Få mere at vide
(2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18051210
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18051210 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18051210 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0022.120025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride
CAS 1794-55-4
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H36 N2 O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Verapamil Hydrochloride Imp. I (EP), Verapamil Imp. I (EP), Verapamil USP Related Compound B, Verapamil USP RC B, (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. I (EP) as Hydrochloride, Verapamil Related Compound B as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity I as Hydrochloride, Verapamil Impurity I as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-5)25(17-21)32-7)13-15-28(3)14-12-20-8-10-22(29-4)24(16-20)31-6;/h8-11,16-17,19H,12-15H2,1-7H3;1H
SMIL Cl.COc1ccc(CCN(C)CCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-[2-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-methylamino]ethyl]-3-methylbutanenitrile;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 477.04
Mængde 25 mg
Formel vægt 476.2442 g/mol