Få mere at vide
(2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 17942976
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17942976 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17942976 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.13
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid
CAS 66622-47-7
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H18 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. A (EP), Ibuprofen Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)7-11-5-4-6-12(8-11)10(3)13(14)15/h4-6,8-10H,7H2,1-3H3,(H,14,15)
SMIL CC(C)Cc1cccc(c1)C(C)C(=O)O
IUPAC navn 2-[3-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 206.28
Mængde 100 mg
Formel vægt 206.1307 g/mol