Få mere at vide
(2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid |
| CAS | 66622-47-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. A (EP), Ibuprofen Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)7-11-5-4-6-12(8-11)10(3)13(14)15/h4-6,8-10H,7H2,1-3H3,(H,14,15) |
| SMIL | CC(C)Cc1cccc(c1)C(C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[3-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid |
| Vis mere |