Få mere at vide
(2RS)-2-[3-(2,4-Dimethylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 18050470
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18050470 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18050470 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0001.23
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-[3-(2,4-Dimethylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-[3-(2,4-Dimethylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid
CAS 1785759-59-2
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-2-[3-(2,4-Dimethylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H18 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ketoprofen Imp. J (EP), (2RS)-2-[3-(2,4-Dimethylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid, Ketoprofen Impurity J
InChI formel InChI=1S/C11H9Cl4NO2/c12-5-8(16-11(18)10(14)15)9(17)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-4,8,10H,5H2,(H,16,18)
SMIL CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccc(C)cc2C
IUPAC navn 2-[3-(2,4-dimethylbenzoyl)phenyl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 282.33
Mængde 50 mg
Formel vægt 282.1256 g/mol