Få mere at vide
(2RS)-2-[3-(2,4-Dimethylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-[3-(2,4-Dimethylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-[3-(2,4-Dimethylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid |
| CAS | 1785759-59-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-[3-(2,4-Dimethylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H18 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ketoprofen Imp. J (EP), (2RS)-2-[3-(2,4-Dimethylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid, Ketoprofen Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9Cl4NO2/c12-5-8(16-11(18)10(14)15)9(17)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-4,8,10H,5H2,(H,16,18) |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccc(C)cc2C |
| IUPAC navn | 2-[3-(2,4-dimethylbenzoyl)phenyl]propanoic acid |
| Vis mere |