missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid, Mikromol™

Artikelnummer. 30050618
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050618 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30050618 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0727.03

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid
CAS 61466-95-3
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H13 F O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid, Flurbiprofen Imp. C (EP), Flurbiprofen Impurity C
InChI formel InChI=1S/C15H13FO3/c1-15(19,14(17)18)11-7-8-12(13(16)9-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,19H,1H3,(H,17,18)
SMIL CC(O)(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)-2-hydroxypropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 260.26
Mængde 50 mg
Formel vægt 260.0849 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.