Få mere at vide
(2RS)-2-[2-(Dimethylamino)ethyl]indan-1-one Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-[2-(Dimethylamino)ethyl]indan-1-one Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-[2-(Dimethylamino)ethyl]indan-1-one Hydrochloride |
| CAS | 5143-99-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-[2-(Dimethylamino)ethyl]indan-1-one Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Dimetindene Maleate Imp. E (EP), Dimetindene Imp. E (EP), (2RS)-2-[2-(Dimethylamino)ethyl]indan-1-one Hydrochloride, Dimetindene Maleate Imp. E (EP) as Hydrochloride, Dimetindene Maleate Impurity E as Hydrochloride, Dimetindene Impurity E as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO.ClH/c1-14(2)8-7-11-9-10-5-3-4-6-12(10)13(11)15;/h3-6,11H,7-9H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CCC1Cc2ccccc2C1=O |
| IUPAC navn | 2-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydroinden-1-one;hydrochloride |
| Vis mere |