Learn More
(2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol, Mikromol™
Description
(2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol |
| CAS | 118689-07-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H11 F2 N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol, Fluconazole Imp. F (EP), Fluconazole Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11F2N3O2/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(18,5-17)4-16-7-14-6-15-16/h1-3,6-7,17-18H,4-5H2 |
| SMIL | OCC(O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F |
| IUPAC navn | 2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol |
| Show More |