Få mere at vide
(2RS)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458109
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458109 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458109 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0235.11
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol
CAS 89429-59-4
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H12 F2 N6 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Fluconazole Imp. A (EP), (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol, Fluconazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-17-18-9-20)5-21-7-16-6-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
Løsningstype Fedt
SMIL OC(Cn1cnnc1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
IUPAC navn 2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-3-(1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol
Industry Type Fødevaretest
Molekylvægt (g/mol) 306.27
Mængde 10 mg
Formel vægt 306,1041 g/mol