missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2RS)-2-(1-Methylethyl)pentanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-2-(1-Methylethyl)pentanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(1-Methylethyl)pentanoicAcid |
| CAS | 62391-99-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-(1-Methylethyl)pentanoicAcid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H16 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Valproic Acid Imp. C (EP), Valproic Acid USP Related Compound B, Valproic Acid USP RC B, (2RS)-2-(1-Methylethyl)pentanoicAcid, Valproic Acid Related Compound B, Valproic Acid Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-4-5-7(6(2)3)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMIL | CCCC(C(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-propan-2-ylpentanoic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?