Få mere at vide
(2RS)-1-(Isopropylamino)-3-(4-methylphenoxy)propan-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049402
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049402 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049402 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0460.280025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-1-(Isopropylamino)-3-(4-methylphenoxy)propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-(4-methylphenoxy)propan-2-ol
CAS 5790-46-5
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-(4-methylphenoxy)propan-2-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H21 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-(4-methylphenoxy)propan-2-ol, Bisoprolol Fumarate Imp. R (EP), Bisoprolol Imp. R (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity R, Bisoprolol Impurity R
InChI formel InChI=1S/C13H21NO2/c1-10(2)14-8-12(15)9-16-13-6-4-11(3)5-7-13/h4-7,10,12,14-15H,8-9H2,1-3H3
SMIL CC(C)NCC(O)COc1ccc(C)cc1
IUPAC navn 1-(4-methylphenoxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 223.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 223.1572 g/mol