Få mere at vide
(2RS)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethoxy)methylphenoxy]propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethoxy)methylphenoxy]propan-2-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethoxy)methylphenoxy]propan-2-ol |
| CAS | 1346604-00-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethoxy)methylphenoxy]propan-2-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H27 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Bisoprolol Fumarate Imp. Q (EP), Bisoprolol Imp. Q (EP), (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethoxy)methylphenoxy]propan-2-ol, Bisoprolol Fumarate Impurity Q, Bisoprolol Impurity Q |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s5 |
| SMIL | COCCOCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[4-(2-methoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Vis mere |