Få mere at vide
(2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)eddikesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30052415
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052415 100 mg
30051719 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052415 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0580.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)eddikesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid
CAS 25209-52-3
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H16 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Cyclopentolate Hydrochloride Imp. A (EP), Cyclopentolate Imp. A (EP), (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid, Cyclopentolate Hydrochloride Impurity A, Cyclopentolate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H16O3/c14-12(15)11(10-6-2-1-3-7-10)13(16)8-4-5-9-13/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
SMIL OC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
IUPAC navn 2-(1-hydroxycyclopentyl)-2-phenyleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 220.26
Mængde 100 mg
Formel vægt 220,1099 g/mol