Få mere at vide
[(2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl]metanamin, Mikromol™
Artikelnummer. 30050549
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050549 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050549 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0051.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
[(2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl]methanamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ((2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine
CAS 26116-12-1
Analyt- eller komponentnavne ((2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H16 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Amisulpride Imp. A (EP), Sulpiride Imp. A (EP), [(2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl]methanamine, Amisulpride Impurity A, Sulpiride Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3
SMIL CCN1CCCC1CN
IUPAC navn (1-ethylpyrrolidin-2-yl)methanamin
Molekylvægt (g/mol) 128.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 128.1313 g/mol