Få mere at vide
(2RS)-1-(Ethylamino)-3-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050414
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050414 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050414 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0440.150025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-1-(Ethylamino)-3-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol
CAS 2469037-77-0
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H20 N4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Timolol Maleate Imp I (EP): (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol
InChI formel InChI=1S/C11H20N4O3S/c1-2-12-7-9(16)8-18-11-10(13-19-14-11)15-3-5-17-6-4-15/h9,12,16H,2-8H2,1H3
SMIL CCNCC(O)COc1nsnc1N2CCOCC2
IUPAC navn 1-(ethylamino)-3-[(4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 288.366
Mængde 25 mg
Formel vægt 288.126 g/mol