Få mere at vide
(2RS)-1-(Ethylamino)-3-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-1-(Ethylamino)-3-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol |
| CAS | 2469037-77-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H20 N4 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Timolol Maleate Imp I (EP): (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N4O3S/c1-2-12-7-9(16)8-18-11-10(13-19-14-11)15-3-5-17-6-4-15/h9,12,16H,2-8H2,1H3 |
| SMIL | CCNCC(O)COc1nsnc1N2CCOCC2 |
| IUPAC navn | 1-(ethylamino)-3-[(4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]propan-2-ol |
| Vis mere |