Få mere at vide
(2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy] propan-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 17901676
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17901676 100 mg
17900456 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17901676 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0027.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy] propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
CAS 109632-08-8
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H23 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Metoprolol Succinate Imp. A (EP), Metoprolol Tartrate Imp. A (EP), Metoprolol Imp. A (EP), Metoprolol USP Related Compound A, Metoprolol USP RC A, (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Related Compound A, Metoprolol Succinate Impurity A, Metoprolol Tartrate Impurity A, Metoprolol Impurity A, Metoprolol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H23NO3/c1-3-15-10-13(16)11-18-14-6-4-12(5-7-14)8-9-17-2/h4-7,13,15-16H,3,8-11H2,1-2H3
SMIL CCNCC(O)COc1ccc(CCOC)cc1
IUPAC navn 1-(ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 253.34
Mængde 100 mg
Formel vægt 253,1678 g/mol