Få mere at vide
(2RS)-1-Chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-1-Chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-1-Chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol |
| CAS | 130115-66-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-1-Chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H12 Cl N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2RS)-1-Chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol, Pindolol Imp. F (EP), Pindolol Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12ClNO2/c12-6-8(14)7-15-11-3-1-2-10-9(11)4-5-13-10/h1-5,8,13-14H,6-7H2 |
| SMIL | OC(CCl)COc1cccc2[nH]ccc12 |
| IUPAC navn | 1-chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol |
| Vis mere |