Få mere at vide
(2RS)-1-Chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049673
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049673 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049673 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0082.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-1-Chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-1-Chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol
CAS 130115-66-1
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-1-Chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H12 Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2RS)-1-Chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol, Pindolol Imp. F (EP), Pindolol Impurity F
InChI formel InChI=1S/C11H12ClNO2/c12-6-8(14)7-15-11-3-1-2-10-9(11)4-5-13-10/h1-5,8,13-14H,6-7H2
SMIL OC(CCl)COc1cccc2[nH]ccc12
IUPAC navn 1-chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 225.67
Mængde 50 mg
Formel vægt 225.0557 g/mol